Learn More
Acide 2-mercaptopropionique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10533504 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10533504 2.5 kg Flacon en verre -
10091650 100 g Flacon en verre -
10376540 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10533504 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138790025
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 79-42-5 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-42-5
Formule moléculaire C3H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 106.14
Numéro MDL MFCD00004862
Clé InChI PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-mercaptopropionic acid, thiolactic acid, 2-mercaptopropanoic acid, 2-thiolactic acid, 2-thiolpropionic acid, alpha-mercaptopropionic acid, alpha-mercaptopropanoic acid, propionic acid, 2-mercapto, propanoic acid, 2-mercapto, fema no. 3180
CID PubChem 62326
ChEBI CHEBI:47872
Nom IUPAC Acide 2-sulfanylpropanoïque
SMILES CC(S)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptopropionic acid
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 10°C to 14°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1900g/mL
Point d’ébullition 102°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(SH)CO2H
Indice de réfraction 1.4804 to 1.4824
Quantité 2.5 kg
Beilstein 03, 289
Fieser 15,307
Merck Index 15, 9493
Gravité spécifique 1.19
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and acetone,miscible with benzol,petroleumether,chloroform,,chloroethane,diethylether
Poids de la formule 106.14
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide