Learn More
Acide 2-mercaptopropionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378325
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378325 10 g 10g
11388325 100 g -
11398325 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11378325 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10257.09
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 79-42-5 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-42-5
Formule moléculaire C3H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 106.14
Numéro MDL MFCD00004862
Clé InChI PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-mercaptopropionic acid, thiolactic acid, 2-mercaptopropanoic acid, 2-thiolactic acid, 2-thiolpropionic acid, alpha-mercaptopropionic acid, alpha-mercaptopropanoic acid, propionic acid, 2-mercapto, propanoic acid, 2-mercapto, fema no. 3180
CID PubChem 62326
ChEBI CHEBI:47872
Nom IUPAC Acide 2-sulfanylpropanoïque
SMILES CC(S)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptopropionic acid
Point de fusion 10°C to 14°C
Densité 1.196
Point d’ébullition 217°C
Point d’éclair 107°C (225°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.482
Quantité 10 g
Numéro UN UN2936
Beilstein 506218
Merck Index 14,9340
Poids de la formule 106.14
Pourcentage de pureté 97%