Learn More
2-Mercaptopyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499273 25 g 25g
11489273 5 g 5g
11409283 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499273 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11741.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.24€
    70.65€ / 25g
    Économisez 15.59€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2637-34-5 | C5H5NS | 111.162 g/mol
Employed as a ligand in metal complexes. It can be used to coat porous media to purify plasmid DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme ligand dans des complexes métalliques. Il peut être utilisé pour enduire les milieux poreux afin de purifier lʼADN plasmidique.
Solubilité
Légèrement soluble dans le chloroforme, le méthanol et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Sensible à lʼair, conservez le récipient hermétiquement scellé. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2637-34-5
Formule moléculaire C5H5NS
Poids moléculaire (g/mol) 111.162
Numéro MDL MFCD00006285
Clé InChI WHMDPDGBKYUEMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mercaptopyridine, 2-pyridinethiol, pyridine-2-thiol, 2-thiopyridine, pyrid-2-thione, 2 1h-pyridinethione, pyridinethione, 2-thiopyridone, 2-pyridinethione, 2-mercapto pyridine
CID PubChem 2723698
ChEBI CHEBI:45223
Nom IUPAC 1H-pyridine-2-thione
SMILES C1=CC(=S)NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptopyridine
Point de fusion 124°C to 130°C
Quantité 25 g
Beilstein 105758
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in chloroform,methanol and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 111.17
Pourcentage de pureté 98%