Learn More
2-Mercaptopyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10061670 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10061670 10 g Flacon en verre 10g
10327620 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10061670 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156740100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1450-85-7 | C4H4N2S | 112.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1450-85-7
Formule moléculaire C4H4N2S
Poids moléculaire (g/mol) 112.15
Numéro MDL MFCD00006073
Clé InChI HBCQSNAFLVXVAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mercaptopyrimidine, pyrimidine-2-thiol, 2-pyrimidinethiol, 2-thiopyrimidine, pyrimidine-2 1h-thione, 2 1h-pyrimidinethione, pyrimidinethione, 2-pyrimidinethione, 2-pyrimidinethiol 9ci, 2-1h-pyrimidinthione
CID PubChem 1550489
ChEBI CHEBI:53576
Nom IUPAC 1H-pyrimidine-2-thione
SMILES C1=CNC(=S)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptopyrimidine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 230°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Poids de la formule 112.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre