Learn More
2-Mercaptopyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475373
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475373 250 g 250g
11465373 10 g 10g
11369589 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11475373 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13382.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1450-85-7 | C4H4N2S | 112.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1450-85-7
Formule moléculaire C4H4N2S
Poids moléculaire (g/mol) 112.15
Numéro MDL MFCD00006073
Clé InChI HBCQSNAFLVXVAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mercaptopyrimidine, pyrimidine-2-thiol, 2-pyrimidinethiol, 2-thiopyrimidine, pyrimidine-2 1h-thione, 2 1h-pyrimidinethione, pyrimidinethione, 2-pyrimidinethione, 2-pyrimidinethiol 9ci, 2-1h-pyrimidinthione
CID PubChem 1550489
ChEBI CHEBI:53576
Nom IUPAC 1H-pyrimidine-2-thione
SMILES C1=CNC(=S)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptopyrimidine
Point de fusion ∼230°C (decomposition)
Quantité 250 g
Beilstein 107105
Poids de la formule 112.15
Pourcentage de pureté 98%