Learn More
2-mercaptothiazoline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11321767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11321767 100 g 100g
11331767 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11321767 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04924.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 96-53-7 | C3H5NS2 | 119.2 g/mol
2-Mercaptothiazoline, is used in the chain-lengthening of alkyl halides by trans-iodopropenylenation. 2-Mercaptothiazoline is an antithyroid agent that strongly reduces thyroid hormone levels. 2-Mercaptothiazoline is also used as an intermediate in the preparation of biologically active compounds. It is also used as a tool for highly selective chiral synthesis of penam- and carbapenam-type β-lactam antibiotics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-mercaptothiazoline est utilisée dans l’allongement en chaîne des halogénures d’alkyle par trans-iodopropénylénation. La 2-mercaptothiazoline est un agent antithyroïdien qui réduit fortement les taux d’hormones thyroïdiennes. La 2-mercaptothiazoline est également utilisée comme intermédiaire dans la préparation de composés biologiquement actifs. Elle est également utilisée comme outil de synthèse chirale hautement sélective des antibiotiques de type penam et carbapenam β-lactame.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-53-7
Formule moléculaire C3H5NS2
Poids moléculaire (g/mol) 119.2
Numéro MDL MFCD00126013
Clé InChI WGJCBBASTRWVJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mercaptothiazoline, 2-thiazolidinethione, 2-thiazoline-2-thiol, thiazolidine-2-thione, metabasal, thyroidan, 2-mercapto-2-thiazoline, mercaptothiazoline, 2-thiothiazolidone, 2-thiazolidenethione
CID PubChem 2723699
Nom IUPAC 1,3-thiazolidine-2-thione
SMILES C1CSC(=S)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptothiazoline
Point de fusion 103°C to 107°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 106332
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,methanol. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 119.21
Pourcentage de pureté ≥98%