Learn More
2-Mercaptothiazoline, TRC
Code produit 30477243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477243 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30477243 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM225550250G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptothiazoline
CAS 96-53-7
Formule moléculaire C3H5NS2
Quantité 250 g
Synonyme 2-Thiazolidinethione, 1,3-Thiazolidine-2-thione, 2-Mercapto-4,5-dihydrothiazole, 2-Thiazoline-2-thiol, 2-Thiothiazolidone, 4,5-Dihydro-2-mercaptothiazole, 4,5-Dihydrothiazole-2-thiol, Metabasal, NSC 680, Sancelent 2MT, Tetrahydrothiazole-2-thione, Thyroidan, WR 305
Formule InChI InChI=1S/C3H5NS2/c5-3-4-1-2-6-3/h1-2H2,(H,4,5)
SMILES S=C1NCCS1
Nom IUPAC 1,3-thiazolidine-2-thione
Poids moléculaire (g/mol) 119.21
Poids de la formule 118.9863