Learn More
Chlorure de 2-mésitylènesulfonyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10376810 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10376810 100 g Flacon en plastique 100g
10081270 25 g Flacon en plastique 25g
10406750 500 g Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10376810 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125591000
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 773-64-8 | C9H11ClO2S | 218.7 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 773-64-8
Formule moléculaire C9H11ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 218.7
Numéro MDL MFCD00007434
Clé InChI PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mesitylenesulfonyl chloride, mesitylenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethyl, mesitylsulfonyl chloride, 2-mesitylenesulfonylchloride, mesitylene-2-sulphonyl chloride, 2,4,6-trimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylphenylsulfonyl chloride, mesitylsulfonylchloride
CID PubChem 13046
Nom IUPAC Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzènesulfonyle
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)Cl)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mesitylenesulfonyl chloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 53°C to 57°C
Couleur Gris à blanc
Point d’ébullition 150°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)3C6H2SO2Cl
Quantité 100 g
Beilstein 11, 136
Fieser 01,661; 05,430; 06,625; 08,318
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ether,toluene and dichloromethane
Poids de la formule 218.7
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline