Learn More
2-Méthoxy-1-naphtalaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methoxy-1-naphthaldehyde |
| Point de fusion | 81°C to 85°C |
| Point d’ébullition | 204°C to 206°C (18 mmHg) |
| Formule moléculaire | C12H10O2 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1868308 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Synonyme | 2-methoxy-1-naphthaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-methoxy, 2-methoxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, unii-7q7tx7tb9e, 7q7tx7tb9e, 2-methoxy-1-naphthylaldehyde, 2-methoxy-naphthalene-1-carbaldehyde, 2-methoxynaphthalenecarbaldehyde, 2-methoxy-1-naphthaldehyd, 2-methoxynaphthaldehyde |
| Clé InChI | YIQGLTKAOHRZOL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C=O |
| Afficher plus |