Learn More
Acide 2-méthoxy-1-naphthoïque, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methoxy-1-naphthoic acid |
| CAS | 947-62-6 |
| Point de fusion | 177°C to 180°C |
| Formule moléculaire | C12H10O3 |
| Numéro MDL | MFCD00021532 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-methoxy-1-naphthoic acid, 2-methoxynaphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 2-methoxy, 1-naphthoic acid, 2-methoxy, acmc-209rtt, 2-methoxy-1-naphtoic acid, 2-methoxy-1-naphthoic acid #, 2-methoxy-1-naphthalenecarboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 2-methoxy |
| Clé InChI | OSTYZAHQVPMQHI-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-méthoxynaphtalène-1-carboxylique |
| Afficher plus |