Learn More
2-Méthoxy-3-méthylpyrazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377975
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377975 25 g 25g
11367975 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377975 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08067.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2847-30-5 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2847-30-5
Formule moléculaire C6H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 124.143
Numéro MDL MFCD00006127
Clé InChI VKJIAEQRKBQLLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazine, 2-methoxy-3-methyl, 2-methyl-3-methoxypyrazine, 2-methoxy-3-methyl-pyrazine, 2-methoxy-3-methyl pyrazine, unii-04o7cn9q85, pyrazine, 2-methoxy-3 or 5-methyl, pyrazine, 2-methyl-3-methoxy, almond pyrazine, 2-methoxy-3 or5-methylpyrazine, chocolate pyrazine a
CID PubChem 17898
Nom IUPAC 2-méthoxy-3-méthylpyrazine
SMILES CC1=NC=CN=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-3-methylpyrazine
Densité 1.07
Point d’ébullition 159°C
Point d’éclair 55°C (131°F)
Indice de réfraction 1.5065
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 878809
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 99%