Learn More
2-méthoxy-3-nitropyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11340817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11340817 50 g 50g
10476943 10 g 10g
10546334 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11340817 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB06058EE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 20265-35-4
Formule moléculaire C6H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.125
Numéro MDL MFCD00023459
Clé InChI WZNQCVOSOCGWJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-methoxy-3-nitro, 2-methoxy-3-nitropyridin, pubchem6593, maybridge1_008636, acmc-1cdn9, 2-methoxy-3-nitropyridine?, ksc494o8j, 2-methoxy-3-nitropyridine, 2-methoxy-3-nitropyridine 1g
CID PubChem 253219
Nom IUPAC 2-méthoxy-3-nitropyridine
SMILES COC1=C(C=CC=N1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-3-nitropyridine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 50 g
Poids de la formule 154.12
Pourcentage de pureté 97%