Learn More
2-méthoxy-3-nitropyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15372052 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15372052 25 g 25g
15362052 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15372052 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 454870250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 20265-35-4
Formule moléculaire C6H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Clé InChI WZNQCVOSOCGWJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-methoxy-3-nitro, 2-methoxy-3-nitropyridin, pubchem6593, maybridge1_008636, acmc-1cdn9, 2-methoxy-3-nitropyridine?, ksc494o8j, 2-methoxy-3-nitropyridine, 2-methoxy-3-nitropyridine 1g
CID PubChem 253219
Nom IUPAC 2-méthoxy-3-nitropyridine
SMILES COC1=C(C=CC=N1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-3-nitropyridine
Point de fusion 50.0°C to 53.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 25 g
Poids de la formule 154.12
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methoxy-3-nitropyridine, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.