Learn More
2-Méthoxy-3-nitropyridine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11493857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493857 5 g 5g
11483857 1 g 1g
11403867 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18306.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20265-35-4
Formule moléculaire C6H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.125
Numéro MDL MFCD00023459
Clé InChI WZNQCVOSOCGWJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-methoxy-3-nitro, 2-methoxy-3-nitropyridin, pubchem6593, maybridge1_008636, acmc-1cdn9, 2-methoxy-3-nitropyridine?, ksc494o8j, 2-methoxy-3-nitropyridine, 2-methoxy-3-nitropyridine 1g
CID PubChem 253219
Nom IUPAC 2-méthoxy-3-nitropyridine
SMILES COC1=C(C=CC=N1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-3-nitropyridine
Point de fusion 53°C to 55°C
Quantité 5 g
Beilstein 138199
Poids de la formule 154.13
Pourcentage de pureté 98%