Learn More
2-Méthoxy-3-(trifluorométhyl)acide phénylacétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15467865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15467865 250 mg 250mg
15457865 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15467865 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31671.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017778-84-5
Formule moléculaire C10H9F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 234.17
Numéro MDL MFCD09832317
Clé InChI LMQFQFJTFHHNQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-3-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-2-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-methoxy-3-trifluoromethyl phenylacetic acid, jrd
CID PubChem 46737592
Nom IUPAC Acide 2-[2-méthoxy-3-(trifluorométhyl)phényl]acétique
SMILES COC1=C(CC(O)=O)C=CC=C1C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Point de fusion 71°C to 75°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 234.18
Pourcentage de pureté 97%