Learn More
2-méthoxy-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10099051 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10099051 5 g Flacon en verre 5g
10602043 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10099051 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 367540050
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 269410-22-2 | C13H19BO4 | 250.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 269410-22-2
Formule moléculaire C13H19BO4
Poids moléculaire (g/mol) 250.10
Numéro MDL MFCD02093723
Clé InChI WFSJROCEOJANPD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2734650
Nom IUPAC 2-méthoxy-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)phénol
SMILES COC1=CC(=CC=C1O)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 101°C to 106°C
Couleur Blanc à crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Synonyme 2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenol, phenol, 2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-methoxy-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol cyclic ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-phenol, phenol,2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 250.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.