Learn More
2-Méthoxy-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11369595 5 g 5g
11379595 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11369595 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19056.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1195-66-0 | C7H15BO3 | 158.00 g/mol
It is employed in the synthesis, optical, and electrochemical properties of novel copolymers on the basis of benzothiadiazole and electron-rich arene units.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse, lʼoptique et les propriétés électrochimiques de nouveaux copolymères sur la base dʼunités de benzothiadiazole et dʼarènes riches en électrons.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Éloignez les sources d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1195-66-0
Formule moléculaire C7H15BO3
Poids moléculaire (g/mol) 158.00
Numéro MDL MFCD03093086
Clé InChI JZZJAWSMSXCSIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methoxyboronic acid pinacol ester, methoxyboronic acid, pinacol ester, 2-methoxy-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-methoxy-4,4,5,5-tetramethyl, zlchem 167, methyl pinacolyl borate, acmc-209a3a, ksc498e3h, methoxy boronic acid pinacol ester, 2-methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole
CID PubChem 10975759
Nom IUPAC 2-methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES COB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Densité 0.966
Point d’ébullition 120°C (228 mmHg)
Point d’éclair 46°C (114°F)
Indice de réfraction 1.41
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 2827758
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 158.01
Pourcentage de pureté 97%