Learn More
Acide 2-méthoxy-4-aminobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methoxy-4-aminobenzoic Acid |
| CAS | 2486-80-8 |
| Formule moléculaire | C8 H9 N O3 |
| Quantité | 2 g |
| Synonyme | Benzoic acid, 4-amino-2-methoxy-, o-Anisic acid, 4-amino- (6CI,7CI,8CI), 4-Amino-2-methoxybenzoic acid, 2-Methoxy-4-aminobenzoic acid, NSC 208766, 4-Amino-o-anisic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COc1cc(N)ccc1C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide4-amino-2-méthoxybenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167.16 |
| Poids de la formule | 167.0582 |