Learn More
Acide 2-méthoxy-4-aminobenzoïque, TRC
Code produit 30471742
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30471742 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30471742 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2608501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-4-aminobenzoic Acid
CAS 2486-80-8
Formule moléculaire C8 H9 N O3
Quantité 1 g
Synonyme Benzoic acid, 4-amino-2-methoxy-, o-Anisic acid, 4-amino- (6CI,7CI,8CI), 4-Amino-2-methoxybenzoic acid, 2-Methoxy-4-aminobenzoic acid, NSC 208766, 4-Amino-o-anisic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1cc(N)ccc1C(=O)O
Nom IUPAC Acide4-amino-2-méthoxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 167.16
Poids de la formule 167.0582