Learn More
2-Méthoxy-4-méthyl-5-nitropyridine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15407768
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15407768 1 g 1g
15417768 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15407768 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61258.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La 2-méthoxy-4-méthyl-5-nitropyridine est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6635-90-1
Formule moléculaire C7H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Numéro MDL MFCD03095075
Clé InChI DJNQRLCFAHKFLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-5-nitro-4-picoline, 2-methoxy-5-nitro-4-icoline, 2-methoxy-4-methyl-5-nitro-pyridine, pyridine, 2-methoxy-4-methyl-5-nitro, 2-methoxy-5-nitro-4-methylpyridine, pubchem6607, acmc-20ans4, ksc358g6j, 2-methoxy-4-methyl-5-nitropyridine
CID PubChem 243169
Nom IUPAC 2-methoxy-4-methyl-5-nitropyridine
SMILES COC1=CC(C)=C(C=N1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide