Learn More
2-Méthoxy-4-méthyl-5-nitropyridine, TRC
Code produit 30477204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477204 100 mg 100mg
30466619 50 mg 50mg
30475963 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30477204 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM269468100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6635-90-1
Formule moléculaire C7H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Synonyme NSC 52457
SMILES COc1cc(C)c(cn1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H8N2O3/c1-5-3-7(12-2)8-4-6(5)9(10)11/h3-4H,1-2H3
Poids de la formule 168.0535