Learn More
2-Méthoxy-4-méthylaniline, TRC
Code produit 30472875
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30472875 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30472875 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM21977050MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-4-methylaniline
CAS 39538-68-6
Formule moléculaire C8H11NO
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
SMILES COc1cc(C)ccc1N
Nom IUPAC 2-méthoxy-4-méthylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 137.17
Poids de la formule 137.0841
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.