Learn More
2-Méthoxy-4-méthylaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methoxy-4-methylaniline |
| CAS | 39538-68-6 |
| Formule moléculaire | C8H11NO |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(C)ccc1N |
| Nom IUPAC | 2-méthoxy-4-méthylaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 137.17 |
| Poids de la formule | 137.0841 |