Learn More
2-Méthoxy-4-méthylbenzènesulfonamide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393836 1 g 1g
11303846 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393836 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16947.03
 Article restreint
Expédition estimée: 22-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 59554-39-1 | C8H11NO3S | 201.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59554-39-1
Formule moléculaire C8H11NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 201.24
Numéro MDL MFCD01318156
Clé InChI GQUFSEOISDLWMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-4-methyl-benzenesulfonamide, 2-methoxy-4-methylbenzene-1-sulfonamide, acmc-20ans2, 3-methoxy-p-toluenesulfonamide, benzenesulfonamide,2-methoxy-4-methyl, 2-methoxy-4-methyl-1-benzenesulfonamide
CID PubChem 5093369
Nom IUPAC 2-méthoxy-4-méthylbenzènesulfonamide
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)S(=O)(=O)N)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-4-methylbenzenesulfonamide
Point de fusion 168°C to 170°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 201.25
Pourcentage de pureté 95%