Learn More
2-Méthoxy-4-méthylphénol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450154 250 g 250g
11430154 10 g 10g
11440154 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450154 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13603.30
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 93-51-6 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
2-Methoxy-4-methylphenol is used in preparation of renewable bis(cyanate) esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2méthoxy-4-méthylphénol est utilisé dans la préparation d’esters bis(cyanate) renouvelables.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-51-6
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.166
Numéro MDL MFCD00002378
Clé InChI PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme creosol, 4-methylguaiacol, 2-methoxy-p-cresol, homoguaiacol, p-methylguaiacol, phenol, 2-methoxy-4-methyl, p-creosol, 4-methyl guaiacol, 2-methoxy-4-cresol, 4-hydroxy-3-methoxytoluene
CID PubChem 7144
Nom IUPAC 2-méthoxy-4-méthylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-4-methylphenol
Point de fusion 5°C to 6°C
Densité 1.092
Point d’ébullition 220°C to 222°C
Point d’éclair 99°C (210°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.537
Quantité 250 g
Beilstein 1862340
Merck Index 14,2571
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté ≥98%