Learn More
2-Méthoxy-4-méthylphénol, TRC
Code produit 30469204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30469204 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30469204 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3050555G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-4-methylphenol
CAS 93-51-6
Formule moléculaire C8H10O2
Quantité 5 g
Synonyme 3-Methoxy-4-hydroxytoluene, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-methylbenzene, 4-Hydroxy-3-methoxytoluene, 4-Methyl-2-methoxyphenol, 4-Methylguaiacol, Homoguaiacol, Methyl Guaiacol, NSC 4969, p-Creosol, p-Methylguaiacol, 2-Methoxy-4-methylphenol, 2-Methoxy-p-cresol, 3-Methoxy-4-hydroxybenzaldhyde, Creosol
Formule InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
SMILES COc1cc(C)ccc1O
Nom IUPAC 2-méthoxy-4-méthylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 138.16
Poids de la formule 138.0681