Learn More
2-Méthoxy-4-nitroaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491257 100 g 100g
11481257 25 g 25g
11401267 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24220.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 97-52-9 | C7H8N2O3 | 168.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-52-9
Formule moléculaire C7H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Numéro MDL MFCD00007363
Clé InChI GVBHRNIWBGTNQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fast red b base, benzenamine, 2-methoxy-4-nitro, 4-nitro-o-anisidine, fast red base b, fast red b, red b base, diazo fast red b, 2-amino-5-nitroanisole, azoamine pink o, fast red 5na base
CID PubChem 7337
Nom IUPAC 2-méthoxy-4-nitroaniline
SMILES COC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-4-nitroaniline
Point de fusion 138°C to 142°C
Densité 1.211
Quantité 100 g
Beilstein 879619
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 99%