Learn More
2-méthoxy-4-nitroaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10011830 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10011830 100 g Flacon en plastique 100g
10408120 5 g Flacon en verre -
10187563 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10011830 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150641000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 97-52-9 | C7H8N2O3 | 168.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-52-9
Formule moléculaire C7H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Numéro MDL MFCD00007363
Clé InChI GVBHRNIWBGTNQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fast red b base, benzenamine, 2-methoxy-4-nitro, 4-nitro-o-anisidine, fast red base b, fast red b, red b base, diazo fast red b, 2-amino-5-nitroanisole, azoamine pink o, fast red 5na base
CID PubChem 7337
Nom IUPAC 2-méthoxy-4-nitroaniline
SMILES COC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-4-nitroaniline
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 139.0°C to 142.0°C
Couleur Jaune à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3OC6H3(NO2)NH2
Quantité 100 g
Beilstein 13, 390
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methoxy-4-nitroaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.