Learn More
Chlorure de 2-méthoxy-4-nitrobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11329935 1 g 1g
11339935 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11329935 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19902.03
 Article restreint
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 21320-91-2 | C7H6ClNO5S | 251.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21320-91-2
Formule moléculaire C7H6ClNO5S
Poids moléculaire (g/mol) 251.64
Numéro MDL MFCD03094697
Clé InChI QECYXMKYZQXEHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-methoxy-4-nitrobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-methoxy-4-nitro, pubchem11714, acmc-1ck5c, ksc207c7t, 2-chlorosulphonyl-5-nitroanisole, chloro 2-methoxy-4-nitrophenyl sulfone, 2-methoxy-4-nitrobenzensulfonyl chloride, 2-methoxy-4-nitrophenylsulfonyl chloride
CID PubChem 309458
SMILES COC1=CC(=CC=C1S(Cl)(=O)=O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-4-nitrobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 96°C to 99°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2136023
Sensibilité Moisture sensitive
Nom IUPAC 2-méthoxy-4-nitrobenzène-1-chlorure de sulfonyle
Poids de la formule 251.65
Pourcentage de pureté 97%