Learn More
2-Methoxy-4-nitrobenzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30948251
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30948251 25 g
30948946 5 g
30929133 1 g
30937955 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30948251 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1109125g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
CAS 2597-56-0
Formule moléculaire C8H7NO5
Numéro MDL MFCD00216573
Quantité 25 g
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 197.14
Pourcentage de pureté 98%