Learn More
Acide 2-méthoxy-4-nitrobenzoïque, TRC
Code produit 30470342
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30470342 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30470342 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2648302G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-4-nitrobenzoic Acid
CAS 2597-56-0
Formule moléculaire C8 H7 N O5
Quantité 2 g
Formule InChI InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-7-4-5(9(12)13)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1cc(ccc1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2-méthoxy-4-acide nitrobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 197.14
Poids de la formule 197.0324