Learn More
Acide 2-méthoxy-4-nitrobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methoxy-4-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 2597-56-0 |
| Formule moléculaire | C8 H7 N O5 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-7-4-5(9(12)13)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COc1cc(ccc1C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 2-méthoxy-4-acide nitrobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 197.14 |
| Poids de la formule | 197.0324 |