Learn More
2-Méthoxy-4-nitrobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11307199 5 g 5g
11317199 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11307199 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27391.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 101084-96-2 | C8H6N2O3 | 178.147 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101084-96-2
Formule moléculaire C8H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.147
Numéro MDL MFCD02093781
Clé InChI MLIKCKXLGYEGAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyano-5-nitroanisole, acmc-20a4y1, 4-nitro-2-methoxybenzonitrile, 2-methoxy-4-nitro-benzonitrile, 2-methyloxy-4-nitrobenzonitrile, 2-methoxy-4-nitrobenzonitrile
CID PubChem 291867
Nom IUPAC 2-méthoxy-4-nitrobenzonitrile
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Point de fusion 177°C to 180°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 178.15
Pourcentage de pureté 98%