Learn More
Isothiocyanate de 2-méthoxy-4-nitrophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11308645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11308645 1 g 1g
11318645 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11308645 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12150.03
 Article restreint
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 190774-55-1 | C8H6N2O3S | 210.207 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 190774-55-1
Formule moléculaire C8H6N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 210.207
Numéro MDL MFCD00041379
Clé InChI NXWXXLFRMVILJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro-benzene, acmc-20ans0, 2-methoxy4-nitrophenyl isothiocyanate, 2-methoxy-4-nitrophenylisothiocyanate, #, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro-9ci
CID PubChem 610837
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-2-méthoxy-4-nitrobenzène
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanate
Point de fusion 107°C to 109°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 6924925
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 210.21
Pourcentage de pureté 97%