Learn More
Acide 2-méthoxy-4-pyridinecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11996431 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11996431 5 g 5g
11986431 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11996431 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 442410050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 105596-63-2
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Clé InChI DPNDWFVORIGXQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxyisonicotinic acid, 2-methoxy-4-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy, 2-methoxy-isonicotinicacid, 2-methoxy-4-picolinic acid, pubchem9293, ksc179m4j, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-methoxy, 2-methyloxy-4-pyridinecarboxylic acid
CID PubChem 819942
Nom IUPAC Acide 2-méthoxypyridine-4-carboxylique
SMILES COC1=NC=CC(=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-4-pyridinecarboxylic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 186°C to 188°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre solide ou cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methoxy-4-pyridinecarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.