Learn More
2-Méthoxy-4-(tri-n-butylstannyl)thiazole, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15438107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438107 250 mg 250mg
15428107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15438107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51493.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 927391-09-1
Formule moléculaire C16H31NOSSn
Poids moléculaire (g/mol) 404.2
Numéro MDL MFCD07787372
Clé InChI JCZRGWAGRPABLT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-4-tributylstannyl thiazole, 2-methoxy-4-tributylstannyl-1,3-thiazole, 4-tributylstannyl-2-methoxythiazole, acmc-209rha, tributyl-2-methoxy-1,3-thiazol-4-yl stannane, 2-methoxy-4-tri-n-butylstannyl thiazole, 4-tri-n-butylstannyl-2-methoxy-1,3-thiazole
CID PubChem 2763264
Nom IUPAC tributyle-(2-méthoxy-1,3-thiazol-4-yl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CSC(=N1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-4-(tri-n-butylstannyl)thiazole
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2788
Poids de la formule 404.2
Pourcentage de pureté 96%