Learn More
Acide 2-méthoxy-4-(trifluorométhoxy)phénylacétique, 97 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid |
| Point de fusion | 103°C to 106°C |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 250.17 |
| Pourcentage de pureté | 97% |