Learn More
Acide benzoïque 2-méthoxy-4-(trifluorométhyle), 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11461290
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11461290 1 g 1g
11471290 5 g 5g
11481290 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11461290 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26370.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide 2-méthoxy-4-(trifluorométhyl)benzoïque est utilisé comme bloc de construction synthétique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 448-36-2
Formule moléculaire C9H7F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 220.147
Numéro MDL MFCD04115976
Clé InChI QWRIRBUKLBWVNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-4-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-methoxy-4-trifluoromethyl, 4-carboxy-3-methoxybenzotrifluoride, 2-carboxy-5-trifluoromethyl anisole, 2-methoxy-4-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-trifluoromethyl-2-methoxy-benzoic acid, 4-trifluoromethyl-2-methoxybenzoic acid
CID PubChem 3690873
Nom IUPAC 2Acide-méthoxy-4-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 125°C to 130°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 220.15
Pourcentage de pureté 97%