Learn More
2-méthoxy-4-vinylphénol, 97 %, stab. avec 0,01 % de BHT, Thermo Scientific™
Code produit 11494604
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11494604 1 g 1g
11404614 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494604 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13194.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 2-méthoxy-4-vinylphénol est utilisé comme aromatisant. Il est également utilisé comme substance aromatique s’apparentant au sarrasin. De plus, il est utilisé pour la signalisation chimique chez les insectes comme le charançon rouge du palmier. Il est également utilisé dans l’imitateur de l’arôme de la vanille, du café et du cacao.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, à la lumière et à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7786-61-0
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.177
Numéro MDL MFCD00015437
Clé InChI YOMSJEATGXXYPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-4-vinylphenol, 4-vinylguaiacol, 4-hydroxy-3-methoxystyrene, p-vinylguaiacol, phenol, 4-ethenyl-2-methoxy, 2-methoxy-4-vinyl-phenol, para-vinylguaiacol, guaiacol, 4-vinyl, phenol, 2-methoxy-4-vinyl, o-methoxy-p-vinylphenol
CID PubChem 332
ChEBI CHEBI:42438
Nom IUPAC 4-éthényl-2-méthoxyphénol
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C=C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-4-vinylphenol
Note relative au nom stabilized with 0.01% BHT
Point de fusion 25°C to 29°C
Densité 1.11
Point d’ébullition 108°C to 110°C (3 mmHg)
Point d’éclair >100°C (212°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.5818
Quantité 1 g
Beilstein 2044521
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 97%