Learn More
2-Méthoxy-5-méthylphényle isocyanate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11362847 1 g 1g
11372847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16001.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 59741-04-7 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59741-04-7
Formule moléculaire C9H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 163.176
Numéro MDL MFCD00013869
Clé InChI IDOHLSFNBKNRRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-5-methylphenyl isocyanate, 2-methoxy-5-methylphenylisocyanate, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl-benzene, benzene, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl, acmc-20anrw, 2-methoxy-5-methylbenzenisocyanate, 2-methoxy-5-methylpheny lisocyanate, 2-isocyanato-1-methyloxy-4-methylbenzene, benzene, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl-9ci
CID PubChem 4141520
Nom IUPAC 2-isocyanato-1-méthoxy-4-méthylbenzène
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)OC)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate
Densité 1.112
Point d’ébullition 240°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.537
Quantité 1 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 3604599
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 163.18
Pourcentage de pureté 97%