Learn More
Acide 2-méthoxy-5-sulfamoylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410118 50 g 50g
11400118 10 g 10g
11420118 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11410118 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23698.18
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 22117-85-7 | C8H9NO5S | 231.222 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22117-85-7
Formule moléculaire C8H9NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 231.222
Numéro MDL MFCD00129997
Clé InChI SQAILWDRVDGLGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-5-aminosulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 5-aminosulfonyl-2-methoxy, 5-sulphamoyl-o-anisic acid, 2-methoxy-5-sulfonylbenzoic acid, sulpiride impurity d, acmc-209fsc, 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoicacid, 2-methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid, 2-methoxy-5-sulfamoyl benzoic acid, 2-methoxy-5-sulfamoyl-benzoic acid
CID PubChem 89601
Nom IUPAC Acide 2-méthoxy-5-sulfamoylbenzoïque
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
Quantité 50 g
Poids de la formule 232.23
Pourcentage de pureté 97%