Learn More
2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid, TRC
Code produit 30473597
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30473597 1 g 1g
30484144 50 g 50g
30466685 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30473597 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3266401G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22117-85-7
Formule moléculaire C8 H9 N O5 S
Poids moléculaire (g/mol) 231.23
Synonyme 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic Acid, Sulpiride Imp. D (EP)
Nom IUPAC 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
SMILES COc1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO5S/c1-14-7-3-2-5(15(9,12)13)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Poids de la formule 231.0201