Learn More
Acide 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoïque, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO5S/c1-14-7-3-2-5(15(9,12)13)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13) |
| Poids de la formule | 231.0201 |