Learn More
Acide 2-méthoxy-5-(trifluorométhoxy)benzoïque, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15493377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15493377 5 g 5g
11322079 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15493377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26103.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 191604-88-3
Formule moléculaire C9H7F3O4
Poids moléculaire (g/mol) 236.146
Numéro MDL MFCD01862055
Clé InChI HURBWIHJHDFCGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-5-trifluoromethoxy benzoic acid, 3-trifluoromethoxy-6-methoxybenzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy-benzoic acid, benzoic acid,2-methoxy-5-trifluoromethoxy, pubchem4509, acmc-1bzxk, rarechem al bo 1035, benzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy benzoicacid
CID PubChem 2775286
Nom IUPAC Acide 2-méthoxy-5-(trifluorométhoxy)benzoïque
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)OC(F)(F)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Point de fusion 63°C to 68°C
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 236.15
Pourcentage de pureté 96%