Learn More
Acide 2-méthoxy-5-(trifluorométhoxy)phénylacétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15427595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15427595 250 mg 250mg
11425960 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15427595 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26540.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 773109-13-0
Formule moléculaire C10H9F3O4
Poids moléculaire (g/mol) 250.17
Numéro MDL MFCD04972913
Clé InChI HDDOJDLMPLUGCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenylacetic acid, 2-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethoxyphenyl acetic acid
CID PubChem 17999353
Nom IUPAC Acide 2-[2-méthoxy-5-(trifluorométhoxy)phényl]acétique
SMILES COC1=C(CC(O)=O)C=C(OC(F)(F)F)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 250.17
Pourcentage de pureté 97%