Learn More
2-Méthoxy-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322139 1 g 1g
15457555 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322139 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26135.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 146539-83-5 | Molecular Formula: C9H7F3O2 | Molecular Weight: 204.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 146539-83-5
Formule moléculaire C9H7F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.15
Numéro MDL MFCD03788528
Clé InChI WFRURKYDETYZGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-methoxy-5-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-methoxy-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-2-methoxybenzaldehyde, pubchem8509, acmc-209cx7, ksc496k3j, benzaldehyde,2-methoxy-5-trifluoromethyl
CID PubChem 2779272
Nom IUPAC 2-méthoxy-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SMILES COC1=CC=C(C=C1C=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Point de fusion 85°C to 89°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 204.15
Pourcentage de pureté 98%