Learn More
Acide 2-méthoxy-5-(trifluorométhyl)benzoïque, 97 % Thermo Scientific™
Code produit 11421280
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11421280 5 g 5g
11411280 1 g 1g
11431280 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11421280 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26362.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Utilisé comme intermédiaire en chimie synthétique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide 2-méthoxy-5-(trifluorométhyl)benzoïque est utilisé comme intermédiaire en chimie synthétique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4864-01-1
Formule moléculaire C9H7F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 220.15
Numéro MDL MFCD01862091
Clé InChI NAKZCKOHULJEID-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 13585909
Nom IUPAC 2Acide-méthoxy-5-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 108°C to 111°C
Quantité 5 g
Synonyme 2-methoxy-5-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethyl, pubchem10415, acmc-209wn0, benzoic acid,2-methoxy-5-trifluoromethyl, 2-methyloxy-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethyl benzoicacid
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 220.15
Pourcentage de pureté 97%