Learn More
Acide 2-méthoxy-5-(trifluorométhyl)cinnamique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15464437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464437 1 g 1g
15437905 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15464437 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31803.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 773133-16-7
Formule moléculaire C11H9F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 246.185
Numéro MDL MFCD06205858
Clé InChI FAXJHQWJVWEASH-GORDUTHDSA-N
Synonyme 2e-3-2-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethyl cinnamic acid, e-3-5-trifluoromethyl-2-methoxyphenyl acrylic
CID PubChem 46737665
Nom IUPAC Acide (E)-3-[2-méthoxy-5-(trifluorométhyl)phényl]prop-2-énoïque
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Point de fusion 202°C to 205°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 246.18
Pourcentage de pureté 97%