Learn More
2-Méthoxy-6-nitroaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15457577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457577 1 g 1g
15467577 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35777.03
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16554-45-3
Formule moléculaire C7H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.152
Numéro MDL MFCD01930197
Clé InChI NDKWDGCTUOOAPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-6-nitrophenylamine, 2-amino-3-nitroanisole, 2-methoxy-6-nitro-phenylamine, 6-nitro-o-anisidine, 2-methoxy-6-nitrobenzenamine, 6-methoxy-2-nitroaniline, 2-amino-3-methoxynitrobenzene, benzenamine, 2-methoxy-6-nitro, ambkkkkk250, pubchem19661
CID PubChem 85491
Nom IUPAC 2-méthoxy-6-nitroaniline
SMILES COC1=CC=CC(=C1N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-6-nitroaniline
Point de fusion 73°C to 78°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 97%