Learn More
2-Méthoxy-6-(tri-n-butylstannyl)pyrazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448117 250 mg 250mg
15438117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51528.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1105511-66-7 | C17H32N2OSn | 399.166 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1105511-66-7
Formule moléculaire C17H32N2OSn
Poids moléculaire (g/mol) 399.166
Numéro MDL MFCD08275735
Clé InChI WWRXJELRWGUPKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-6-tributylstannyl pyrazine, 2-tri-n-butylstannyl-6-methoxypyrazine, 2-methoxy-6-tributylstannanyl pyrazine, 2-methoxy-6-tri-n-butylstannyl pyrazine, 2-tributylstannyl-6-methoxypyrazine
CID PubChem 16427103
Nom IUPAC tributyl-(6-méthoxypyrazine-2-yl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC(=CN=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-6-(tri-n-butylstannyl)pyrazine
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2788
Poids de la formule 399.15
Pourcentage de pureté 95%